Learn More
2-Amino-2’-fluoro-5-bromobenzophenone, TRC
Codice prodotto. 30320473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320473 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320473 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60962510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone
CAS 1479-58-9
Formula molecolare C13 H9 Br F N O
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C13H9BrFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
SMILES Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2F
IUPAC Name (2-amino-5-bromophenyl)-(2-fluorophenyl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 294.12
Peso formulazione 292.9852