Learn More
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, 99%
Codice prodotto. 10704021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10704021 100 g Bottiglia in vetro 100g
10366400 500 g Bottiglia in vetro 500g
10247063 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10704021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104051000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 115-69-5 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-69-5
Formula molecolare C4H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 105.14
Numero MDL MFCD00004678
InChI Key UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol
PubChem CID 1531
ChEBI CHEBI:991
IUPAC Name 2-amino-2-methylpropane-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-2-methyl-1, 3-propanediol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 108.0°C to 110.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 151.0°C (10.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOCH2C(CH3)(NH2)CH2OH
Quantità 100 g
Beilstein 04, 303
Fieser 02,24
Indice di Merck 15, 445
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 105.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder