Learn More
2-Amino-2-methyl-1-propanol, 95%, may cont. ca 5% water
Codice prodotto. 11453408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453408 500 mL 500mL
11349699 100 mL 100mL
11463408 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11453408 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17814.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
2-Amino-2-methyl-1-propanol is used for the preparation of buffer solution and in cosmetics. It is also used in ATR-FTIR spectroscopic investigation of the carbon monoxide absorption characteristics of a series of heterocyclic diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Amino-2-methyl-1-propanol is used for the preparation of buffer solution and in cosmetics. It is also used in ATR-FTIR spectroscopic investigation of the carbon monoxide absorption characteristics of a series of heterocyclic diamines.
Solubility
Immiscible with water. Miscible with alcohols.
Notes
Incompatible withoxidizing agents, strong acids, copper, brass and aluminum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-68-5
Formula molecolare C4H11NO
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Numero MDL MFCD00008051
InChI Key CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
PubChem CID 11807
IUPAC Name 2-amino-2-methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(N)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Punto di fusione 24°C to 28°C
Densità 0.934
pH 11.3
Punti di ebollizione 164°C to 166°C
Punto d'infiammabilità 67°C (152°F)
Odore Amine-like
Note percentuale saggio may cont. ≈5% water
Indice di rifrazione 1.4455
Quantità 500 mL
Beilstein 505979
Indice di Merck 14,449
Informazioni di solubilità Immiscible with water. Miscible with alcohols.
Peso formulazione 89.14
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 95%, may contain ca 5% water
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol