Learn More
2-Amino-2-methyl-1-propanol, 99%
Codice prodotto. 10724211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
500mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10724211 1 L Bottiglia in vetro 1L
10615712 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10404025 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10724211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104060010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-68-5
Formula molecolare C4H11NO
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Numero MDL MFCD00008051
InChI Key CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
PubChem CID 11807
IUPAC Name 2-amino-2-methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(N)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-2-methyl-1-propanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 31.0°C to 32.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 165.0°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C(NH2)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4470 to 1.4490
Quantità 1 L
Beilstein 04, III, 783
Fieser 01,37; 03,14; 06,20
Indice di Merck 15, 446
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohols
Viscosità 102 mPa.s (30°C)
Peso formulazione 89.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol