Learn More
2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30330691
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330691 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330691 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA89817050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
CAS 10017-37-5
Formula molecolare C4H11N.HCl
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (9CI), tert-Butylamine, hydrochloride (8CI), 1,1-Dimethylethylamine hydrochloride, 2-Methylpropan-2-amine hydrochloride, t-Butylamine hydrochloride, tert-Butylammonium chloride
InChI Formula InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)N
IUPAC Name 2-methylpropan-2-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 109.5978
Peso formulazione 109.0658