Learn More
2-Amino-2-methylpropanol (~95%), TRC
Codice prodotto. 30316339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316339 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316339 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61740050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-2-methylpropanol
CAS 124-68-5
Formula molecolare C4 H11 N O
Quantità 50 g
Sinonimo 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 1,1-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, 1-Hydroxy-2-methylpropan-2-amine, 2,2-Dimethylethanolamine, 2-Amino-1-hydroxy-2-methylpropane, 2-Amino-2,2-dimethylethanol, 2-Amino-2-methylpropanol, 2-Aminoisobutanol, 2-Hydroxy-1,1-dimethylethylamine, 2-Hydroxymethyl-2-propylamine, 2-Methyl-2-amino-1-propanol, 2-Methyl-2-aminopropanol, AMP, AMP (thinner), AMP 100, AMP 75, AMP 90, AMP 90 (amine), AMP 95, AMP Regular, AMP buffer, AMP-ULTRA PC 2000, AMP-Ultra PC, AMP-Ultra PC 1000, CE 64, Corrguard 75, Dolapix A 88, Hydroxy-tert-butylamine, Isobutanol-2-amine, KV 5088, NSC 441, Pamabron, β-Aminoisobutanol
InChI Formula InChI=1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
SMILES CC(C)(N)CO
IUPAC Name 2-amino-2-methylpropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Peso formulazione 89.0841