Learn More
2-Amino-2-thiazoline, 97%
Codice prodotto. 11936781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11936781 100 g Bottiglia in vetro 100g
11926781 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11936781 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438851000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1779-81-3 | C3H6N2S | 102.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1779-81-3
Formula molecolare C3H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 102.15
InChI Key REGFWZVTTFGQOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminothiazoline, 2-amino-2-thiazoline, 2-iminothiazolidine, 4,5-dihydrothiazol-2-amine, 2-thiazolidinimine, 2-amino-4,5-dihydrothiazole, 2-thiazolamine, 4,5-dihydro, 2-thiazoline, 2-amino, usaf pd-57, 2-amino-4,5-dihydrothiazoline
PubChem CID 15689
ChEBI CHEBI:40889
IUPAC Name 4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
SMILES C1CSC(=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-2-thiazoline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 77°C to 81°C
Colore White
Punti di ebollizione 221.8°C
Punto d'infiammabilità 87.9°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 102.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-2-thiazoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.