Learn More
2-Amino-2-thiazoline, TRC
Codice prodotto. 30318176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318176 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318176 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6303251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-2-thiazoline
CAS 1779-81-3
Formula molecolare C3 H6 N2 S
Quantità 1 g
Sinonimo 4,5-Dihydro-2-thiazolamine, 2-Imino-thiazolidine, 2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazole, 2-Amino-4,5-dihydrothiazole, 4,5-Dihydrothiazol-2-amine, 2-Thiazolidinimine, 2-Thiazolin-2-amine, 2-Amino-δ2-thiazoline, 2-Aminothiazoline, 2-Iminothiazolidine
InChI Formula InChI=1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
SMILES NC1=NCCS1
IUPAC Name 4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 102.16
Peso formulazione 102.0252