Learn More
2-Amino-2-thioxoethyl pivalate, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-2-thioxoethyl pivalate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | (CH3)3CCO2CH2C(S)NH2 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 175.25 |
| Percent Purity | 97% |