Learn More
2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene, TRC
Codice prodotto. 30310671
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310671 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310671 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6034555MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-77-8
Formula molecolare C15 H14 Cl N O3 S
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H14ClNO3S/c1-20-13(18)7-6-9-8-11(15(17)21-9)14(19)10-4-2-3-5-12(10)16/h2-5,8H,6-7,17H2,1H3
SMILES COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1
IUPAC Name methyl 3-[5-amino-4-(2-chlorobenzoyl)thiophen-2-yl]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 323.79
Peso formulazione 323.0383