Learn More
2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene, TRC
Codice prodotto. 30322806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322806 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322806 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60345525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-77-8
Formula molecolare C15 H14 Cl N O3 S
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H14ClNO3S/c1-20-13(18)7-6-9-8-11(15(17)21-9)14(19)10-4-2-3-5-12(10)16/h2-5,8H,6-7,17H2,1H3
SMILES COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1
IUPAC Name methyl 3-[5-amino-4-(2-chlorobenzoyl)thiophen-2-yl]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 323.79
Peso formulazione 323.0383
Titolo del prodotto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.