Learn More
2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Codice prodotto. 30010350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010350 50 mg 50mg
17944295 2.5 mg 2.50mg
17920565 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010350 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63000050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132898-07-8
Formula molecolare C13 H15 N5
Molecular Weight (g/mol) 241.29
Sinonimo 3,4,7,8-Tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,4,7,8-tetramethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 4,7,8-TriMeIQx
IUPAC Name 3,4,7,8-tetramethylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
SMILES Cc1cc2nc(C)c(C)nc2c3nc(N)n(C)c13
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoxaline
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H15N5/c1-6-5-9-10(16-8(3)7(2)15-9)11-12(6)18(4)13(14)17-11/h5H,1-4H3,(H2,14,17)
Peso formulazione 241.1327
Percent Purity >95%