Learn More
2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Codice prodotto. 30012506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012506 5 mg 5mg
30008616 25 mg 25mg
30008765 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012506 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6310005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95896-78-9
Formula molecolare C12 H13 N5
Molecular Weight (g/mol) 227.27
Sinonimo 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 3,4,8-trimethyl-, 3,4,8-Trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,4,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 4,8-DiMeIQx
IUPAC Name 3,4,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
SMILES Cc1cnc2cc(C)c3c(nc(N)n3C)c2n1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H13N5/c1-6-4-8-9(15-7(2)5-14-8)10-11(6)17(3)12(13)16-10/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)
Peso formulazione 227.1171
Percent Purity >95%