Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H56015.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 50910-55-9 Peso : 0.00500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 15442438
  • 48.02€ / 5g
Spedizione stimata
05-07-2021
Identificatori chimici
50910-55-9
278.931
RCPAZWISSAVDEA-UHFFFAOYSA-N
688305
C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C=O)Br
C7H5Br2NO
MFCD00671100
2-amino-3,5-dibromo-benzaldehyde, 3,5-dibromoanthranilaldehyde, 3,5-dibromo-2-aminobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-amino-3,5-dibromo, pubchem8245, acmc-209kqx, bromhexine impurity b, ksc272a2l, 2-azanyl-3,5-bis bromanyl benzaldehyde, 2-amino-3,5-dibromobenzaldehyde
2-amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Specifica
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
130°C to 135°C
50910-55-9
MFCD00671100
RCPAZWISSAVDEA-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3,5-dibromobenzaldehyde
688305
97%
Air Sensitive
5g
C7H5Br2NO
2-amino-3,5-dibromo-benzaldehyde, 3,5-dibromoanthranilaldehyde, 3,5-dibromo-2-aminobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-amino-3,5-dibromo, pubchem8245, acmc-209kqx, bromhexine impurity b, ksc272a2l, 2-azanyl-3,5-bis bromanyl benzaldehyde, 2-amino-3,5-dibromobenzaldehyde
C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C=O)Br
278.931
278.93
Videos
SDS Documenti