Learn More
2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11361907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11361907 5 g 5g
11371907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11361907 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07419.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 609-85-8 | C7H5Br2NO2 | 294.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-85-8
Formula molecolare C7H5Br2NO2
Molecular Weight (g/mol) 294.93
Numero MDL MFCD00017087
InChI Key WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
PubChem CID 219491
IUPAC Name 2-amino-3,5-dibromobenzoic acid
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid
Punto di fusione 230°C to 235°C
Quantità 5 g
Beilstein 779291
Peso formulazione 294.93
Percent Purity 98%