Learn More
2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17962736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962736 100 mg 100mg
17962646 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17962736 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0005.08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
CAS 609-85-8
Nomi componenti o analita 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H5 Br2 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, Anthranilic acid, 3,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid, 3,5-Dibromoanthranilic acid, NA 693, NSC 886
InChI Formula InChI=1S/C7H5Br2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-3,5-dibromobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 294.93
Quantità 100 mg
Peso formulazione 292.8687 g/mol