Learn More
2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid |
| CAS | 609-85-8 |
| Formula molecolare | C7 H5 Br2 N O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, Anthranilic acid, 3,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid, 3,5-Dibromoanthranilic acid, NA 693, NSC 886 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5Br2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1c(Br)cc(Br)cc1C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-amino-3,5-dibromobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 294.93 |
| Peso formulazione | 292.8687 |