Learn More
2-Amino-3,5-Dichlorobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30324316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324316 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324316 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60465010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3,5-Dichlorobenzoic Acid
CAS 2789-92-6
Formula molecolare C7 H5 Cl2 N O2
Quantità 10 g
Sinonimo 2-Amino-3,5-Dichlorobenzoic Acid, 3,5-Dichloro-2-Aminobenzoic Acid, 3,5-Dichloroanthranilic Acid, Nsc 1116
InChI Formula InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1C(Cl)Cc(Cl)Cc1C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 204.97
Peso formulazione 204.9697