Learn More
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11397086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397086 5 g 5g
11387086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397086 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07003.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14438-32-5 | Molecular Formula: C9H11NO2 | Molecular Weight: 165.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14438-32-5
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.192
Numero MDL MFCD00017099
InChI Key GIMYRAQQQBFFFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethylanthranilic acid, 2-amino-3,5-dimethyl-benzoic acid, 2-amino-3,5-dimethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dimethyl, pubchem4685, 3,5-dimethylanthranilic, acmc-1bqlm, intermediates-zcf02106, bidd:gt0362, 2-amino-3,5-dimethylbenzoicacid
PubChem CID 259834
IUPAC Name 2-amino-3,5-dimethylbenzoic acid
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Punto di fusione 189°C to 194°C
Quantità 5 g
Beilstein 1101785
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 98%