Learn More
2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30335525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335525 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335525 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA639940500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid
CAS 3032-32-4
Formula molecolare C7H5Cl2NO2
Quantità 500 mg
Sinonimo 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid, 3,6-Dichloroanthranilic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-3,6-dichlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 206.03
Peso formulazione 204.9697