Learn More
2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30334028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334028 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334028 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6399402.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid
CAS 3032-32-4
Formula molecolare C7H5Cl2NO2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid, 3,6-Dichloroanthranilic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-3,6-dichlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 206.03
Peso formulazione 204.9697