Learn More
2-Amino-3,7,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Codice prodotto. 30008032
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008032 5 mg 5mg
30005519 10 mg 10mg
30004551 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008032 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6316005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92180-79-5
Formula molecolare C12 H13 N5
Molecular Weight (g/mol) 227.27
Sinonimo 3,7,8-Trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,7,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 7,8-DiMeIQx
IUPAC Name 3,7,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
SMILES Cc1nc2ccc3c(nc(N)n3C)c2nc1C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3,7,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H13N5/c1-6-7(2)15-10-8(14-6)4-5-9-11(10)16-12(13)17(9)3/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)
Peso formulazione 227.1171
Percent Purity >95%