Learn More
2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C, TRC
Codice prodotto. 30011954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011954 2.5 mg 2.50mg
30012631 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011954 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6067002.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 209977-58-2
Formula molecolare 13C C10 H11 N5
Molecular Weight (g/mol) 214.23
Sinonimo 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-2-13C, 3,8-dimethyl- (9CI), 3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-2-13C, 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C
IUPAC Name 3,8-dimethyl(2^{13}C)imidazolo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
SMILES Cc1cnc2ccc3c(n[13c](N)n3C)c2n1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15)/i11+1
Peso formulazione 214.1048