Learn More
2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Codice prodotto. 30006570
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006570 25 mg 25mg
30005956 5 mg 5mg
30004635 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006570 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60660025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77500-04-0
Formula molecolare C11 H11 N5
Molecular Weight (g/mol) 213.24
Sinonimo 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 3,8-dimethyl-, 3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,8-dimethylmidazo[4,5-f]quinoxaline, MeIQx
IUPAC Name 3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
SMILES Cc1cnc2ccc3c(nc(N)n3C)c2n1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15)
Peso formulazione 213.1014
Percent Purity >95%