Learn More
2-Amino-3-benzyloxypyrazine, 96%
Codice prodotto. 15439698
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15439698 250 mg 250mg
15419698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15439698 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63162.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110223-15-9 | C11H11N3O | 201.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110223-15-9
Formula molecolare C11H11N3O
Molecular Weight (g/mol) 201.23
Numero MDL MFCD09838954
InChI Key QKEQFJXWHGVJJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-3-benzyloxypyrazine, 3-benzyloxy pyrazin-2-amine, 2-pyrazinamine,3-phenylmethoxy, 2-pyrazinamine, 3-phenylmethoxy, zlchem 177, pubchem19570, acmc-20a0ri, 2-aminol-3-benzyloxypyrazine, 3-phenylmethoxy-2-pyrazinamine
PubChem CID 13900234
IUPAC Name 3-phenylmethoxypyrazin-2-amine
SMILES NC1=NC=CN=C1OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-benzyloxypyrazine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 201.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid