Learn More
2-Amino-3-benzyloxypyridine, Mikromol™
Codice prodotto. 30051791
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051791 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051791 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3409.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-3-benzyloxypyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-benzyloxypyridine
CAS 24016-03-3
Nomi componenti o analita 2-Amino-3-benzyloxypyridine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H12 N2 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Pyridinamine, 3-(phenylmethoxy)-, Pyridine, 2-amino-3-(benzyloxy)- (8CI), 2-Amino-3-(benzoxy)pyridine, 2-Amino-3-benzyloxypyridine, 3-(Phenylmethoxy)-2-pyridinamine, 3-Benzyloxy-2-aminopyridine, 3-Benzyloxypyridin-2-amine, NSC 298538, [(3-(Benzyloxy)pyridin-2-yl])amine
InChI Formula InChI=1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
SMILES Nc1ncccc1OCc2ccccc2
IUPAC Name 3-phenylmethoxypyridin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 200.24
Quantità 25 mg
Peso formulazione 200.095 g/mol