Learn More
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10381330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10381330 1 g 1g
10341380 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10381330 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437910010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 26163-03-1 | Molecular Formula: C5H4BrClN2 | Molecular Weight: 207.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26163-03-1
Formula molecolare C5H4BrClN2
Molecular Weight (g/mol) 207.46
Numero MDL MFCD00955627
InChI Key UWGGGYYCKDCTGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-3-bromo-5-chloropyridine, 3-bromo-5-chloro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-2-pyridylamine, 3-bromo-5-chloropyrid-2-ylamine, 3-bromo-5-chloro-pyridin-2-ylamine, abbypharma ap-10-5406, 3-bromo-5-chloro-pyridin-2-amine, pubchem1141, acmc-1ch3b
PubChem CID 2763971
IUPAC Name 3-bromo-5-chloropyridin-2-amine
SMILES C1=C(C=NC(=C1Br)N)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 82°C to 85°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 207.46
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.