Learn More
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11452797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11452797 5 g 5g
11339699 1 g 1g
11462797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11452797 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15443.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13091-43-5 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13091-43-5
Formula molecolare C8H8BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 230.06
Numero MDL MFCD00051705
InChI Key LCMZECCEEOQWLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774400
IUPAC Name 2-amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC(Br)=C(N)C(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Punto di fusione 202°C to 206°C
Quantità 5 g
Beilstein 3540992
Sinonimo 3-bromo-5-methylanthranilic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl-benzoic acid, 6-amino-5-bromo-m-toluic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl, acmc-20ao5e, 4-amino-3-bromo-5-carboxytoluene, 2-bromo-6-carboxy-4-methylaniline, benzoic acid,2-amino-3-bromo-5-methyl, 2-azanyl-3-bromanyl-5-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Peso formulazione 230.07
Percent Purity ≥98%