Learn More
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10576134
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
50g
Codice prodotto. 10576134
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01878FA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 17601-94-4
Formula molecolare C7H4BrN3O2
Molecular Weight (g/mol) 242.032
InChI Key MUHLVSZIVTURCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 2-amino-3-bromo-5-nitro, 6-bromo-2-cyano-4-nitroaniline, 2-bromo-6-cyano-4-nitroaniline, 2-cyano-4-nitro-6-bromoaniline, 2-amino-3-bromo-5-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem2331, 2-amino-3-bromo-1-cyano-5-nitrobenzene, acmc-1bus8, cambridge id 5228140, ksc496g6h
PubChem CID 87173
IUPAC Name 2-amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C#N)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 100 g
Peso formulazione 242.03
Percent Purity 97%