Learn More
2-Amino-3-bromobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10738804
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10738804 1 g Amber Glass Bottle 1g
10708623 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10564984 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10738804 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07275DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 20776-51-6
Formula molecolare C7H5BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 215.03
Numero MDL MFCD03618453
InChI Key SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3-bromoanthralic acid, 2-amino-3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilic acid, 2-amino-3-bromobenzoicacid, 2-amino-3-bromo benzoic acid, buttpark 49\07-48, 2-amino-3-bromo-benzoicacid, zlchem 426
PubChem CID 270259
IUPAC Name 2-amino-3-bromobenzoic acid
SMILES NC1=C(Br)C=CC=C1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-bromobenzoic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 216.03
Percent Purity 97%