Learn More
2-Amino-3-bromobenzonitrile, 95%
Codice prodotto. 15448408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448408 250 mg 250mg
15438408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448408 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61823.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 114344-60-4 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114344-60-4
Formula molecolare C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.035
InChI Key RTIWACSVMFUEBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-6-cyanoaniline, benzonitrile, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilonitrile, 2-amino-3-bromo-benzonitrile, 2-amino-3-bromobenzonitrile; 3-bromoanthranilonitrile
PubChem CID 4564338
IUPAC Name 2-amino-3-bromobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-bromobenzonitrile
Quantità 250 mg
Numero UN UN3439
Peso formulazione 197.03
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid