Learn More
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 79456-26-1 |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 95°C to 97.5°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula molecolare | C6H4ClF3N2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico