Learn More
2-Amino-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine |
| CAS | 79456-26-1 |
| Formula molecolare | C6H4ClF3N2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 5-(Trifluoromethyl)-3-chloro-2-pyridinylamine, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4ClF3N2/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-12-5(4)11/h1-2H,(H2,11,12) |
| SMILES | C1=C(C=NC(=C1Cl)N)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.56 |