Learn More
2-Amino-3-chlorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10447012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10447012 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10447012 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 335970010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
Nota nome 97%
CAS 6388-47-2
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 190°C to 195°C
Colore Gray or Tan-Yellow to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H6ClNO2
Formula lineare C6H3ClNH2COOH
Numero MDL MFCD00134229
Quantità 1 g
Sinonimo 3-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-chloro, 2-amino-3-chloro-benzoic acid, 3-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 3-chloro, 2-amino-3-chlorobenzoicacid, pubchem4639, 3-chloroanthranilicacid, acmc-209nj4, amino-3-chlorobenzoic acid
InChI Key LWUAMROXVQLJKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1C(O)=O
IUPAC Name 2-amino-3-chlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 171.58
PubChem CID 80807
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.