Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-3-hydroxypyridine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A10665.30
Dettagli aggiuntivi : CAS : 16867-03-1 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 250g
Codice prodotto. 11403424
  • 196.00€ / 250g
In stock, pronto per la spedizione: 3
Identificatori chimici
16867-03-1
110.116
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
28114
C1=CC(=C(N=C1)N)O
C5H6N2O
MFCD00006317
2-amino-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-amino, 2-amino-3-pyridol, 3-hydroxy-2-pyridinamine, 2-amino-pyridin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy pyridine, unii-p8740pew4b, 3-hydroxy-2-aminopyridine, pubchem2574
2-aminopyridin-3-ol
Specifica
2-Amino-3-hydroxypyridine
166°C to 174°C
16867-03-1
MFCD00006317
109868
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
2-aminopyridin-3-ol
28114
98%
Odorless
250g
C5H6N2O
UN2811
2-amino-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-amino, 2-amino-3-pyridol, 3-hydroxy-2-pyridinamine, 2-amino-pyridin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy pyridine, unii-p8740pew4b, 3-hydroxy-2-aminopyridine, pubchem2574
C1=CC(=C(N=C1)N)O
110.116
110.12
Videos
SDS Documenti