Learn More
2-Amino-3-methoxybenzoic acid
Codice prodotto. 15456279
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15456279 5 g 5g
15466279 10 g 10g
15476279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15456279 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64244.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3177-80-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3177-80-8
Formula molecolare C8H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 167.164
Numero MDL MFCD00075178
InChI Key SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxyanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methoxy, 3-methoxyanthranilate, m-anisic acid, 2-amino, 3-methoxy-2-aminobenzoic acid, 2-amino-3-methoxy-benzoic acid, 2-amino-3-methoxy benzoic acid, 2-amino-3-methyloxy benzoic acid, 2-amino-3-methoxybenzoicacid
PubChem CID 255720
ChEBI CHEBI:27440
IUPAC Name 2-amino-3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
Punto di fusione 169°C to 170°C
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione 167.16
Forma fisica Powder