Learn More
2-Amino-3-methoxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30314733
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314733 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314733 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6120101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-methoxybenzoic Acid
CAS 3177-80-8
Formula molecolare C8H9NO3
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Amino-m-Anisic Acid, 2-Amino-3-(methyloxy)benzoic Acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic Acid, 3-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 3-Methoxyanthranilic Acid, NSC 81443
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1N
IUPAC Name 2-amino-3-methoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 167.16
Peso formulazione 167.0582