Learn More
2'-Amino-3'-methoxyflavone, 99%
Codice prodotto. 15456419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15456419 10 mg 10mg
15446419 5 mg 5mg
15466419 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15456419 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64485.MA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
A MAP kinase inhibitor | CAS: 167869-21-8 | C16H13NO3 | 267.28 g/mol
A MAP kinase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 167869-21-8
Formula molecolare C16H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 267.28
Numero MDL MFCD00671789
InChI Key QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-amino-3-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl chromen-4-one, 2'-amino-3'-methoxyflavone, unii-sje1io5e3i, sje1io5e3i, chembl35482, 2-2-amino-3-methoxyphenyl-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl, 2′-amino-3′-methoxyflavone
PubChem CID 4713
ChEBI CHEBI:77954
IUPAC Name 2-(2-amino-3-methoxyphenyl)chromen-4-one
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)C1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Amino-3'-methoxyflavone
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Peso formulazione 267.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2'-Amino-3'-methoxyflavone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Amino-3'-methoxyflavone