Learn More
2-Amino-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30315383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315383 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315383 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61215550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester
CAS 22223-49-0
Formula molecolare C9H11NO2
Quantità 50 g
Sinonimo 2-Amino-m-toluic Acid Methyl Ester, 2-Carbomethoxy-6-methylaniline, 3-Methylanthranilic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-3-methylbenzoate, Methyl 3-Methylanthranilate
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(C)c1N
IUPAC Name methyl 2-amino-3-methylbenzoate
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Peso formulazione 165.079