Learn More
2-Amino-3-methylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30311840
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30311840 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30311840 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61215025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-methylbenzoic Acid
CAS 4389-45-1
Formula molecolare C8H9NO2
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Amino-3-methylbenzoic Acid, 2-Amino-m-toluic Acid, 3-Methyl-2-aminobenzoic Acid, 3-Methylanthranilic Acid, NSC 16049
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cccc(C(=O)O)c1N
IUPAC Name 2-amino-3-methylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Peso formulazione 151.0633