Learn More
2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid |
| CAS | 26046-90-2 |
| Formula molecolare | C4 H9 N O2 Se |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9NO2Se/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | C[Se]C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R)-2-amino-3-methylselanylpropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.08 |
| Peso formulazione | 182.98 |