Learn More
2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30336521
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336521 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336521 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63443810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid
CAS 26046-90-2
Formula molecolare C4 H9 N O2 Se
Quantità 10 mg
Sinonimo 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid
InChI Formula InChI=1S/C4H9NO2Se/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
SMILES C[Se]C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-methylselanylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.08
Peso formulazione 182.98