Learn More
2-Amino-3-nitrobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15413337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15413337 10 g 10g
15403337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15413337 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26001.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 606-18-8 | Molecular Formula: C7H6N2O4 | Molecular Weight: 182.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 606-18-8
Formula molecolare C7H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 182.135
Numero MDL MFCD00024261
InChI Key JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-3-nitrobenzoic acid, 3-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-nitro, 2-amino-3-nitrobenzonic acid, 2-amino-3-nitro-benzoic acid, 2-amino-3-nitro benzoic acid, pubchem2233, amino-3-nitrobenzoic acid, 2-amino-nitro-benzoesaure, 2-carboxy-6-nitroaniline
PubChem CID 219633
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 210°C to 212°C
Quantità 10 g
Peso formulazione 182.14
Percent Purity 97%