Learn More
2-Amino-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30313044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313044 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313044 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6183945G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-nitrobenzoic Acid
CAS 606-18-8
Formula molecolare C7 H6 N2 O4
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1c(cccc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-3-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.13
Peso formulazione 182.0328