Learn More
2-Amino-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 606-18-8 |
| Formula molecolare | C7 H6 N2 O4 |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1c(cccc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-amino-3-nitrobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.13 |
| Peso formulazione | 182.0328 |