Learn More
2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10311213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10311213 5 g Bottiglia in vetro 5g
10004192 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10311213 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 380610050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7521-41-7
Formula molecolare C6H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 122.127
Numero MDL MFCD01830382
InChI Key NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminonicotinaldehyde, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 2-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 2-amino-3-pyridine carboxaldehyde, 2-amino-pyridin-3-carbaldehyde, pubchem1262, 2-amino nicotinaldehyde
PubChem CID 737633
IUPAC Name 2-aminopyridine-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=C(N=C1)N)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95°C to 102°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 122.13
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks