Learn More
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 96%
Codice prodotto. 15421606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15421606 250 mg 250mg
15411606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15421606 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54793.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 947249-01-6 | C12H16BF3N2O2 | 288.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 947249-01-6
Formula molecolare C12H16BF3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 288.08
Numero MDL MFCD12923414
InChI Key OQZKROYNCVLJKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-amino-5-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-amino-5-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 3-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 5-4,4,5,5-tetra methyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-amine
PubChem CID 46864103
IUPAC Name 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=C(N)N=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 132°C to 134°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 288.07
Percent Purity 96%