Learn More
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole, 97%
Codice prodotto. 11486726
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11486726 5 g 5g
11476726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11486726 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23882.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56503-96-9 | C13H10N2S | 226.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56503-96-9
Formula molecolare C13H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 226.30
Numero MDL MFCD00236016
InChI Key NBQUWOCIFFHZTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-1-naphthyl thiazole, 4-1-naphthalenyl-2-thiazolamine, 4-naphthalen-1-yl-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1-naphthalenyl, 4-naphthalen-1-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-naphthalen-1-yl thiazol-2-amine, 4-naphthalen-1-yl-thiazol-2-yl-amine, 4-1-naphthyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-alpha-naphthylthiazole, 2-amino-4-1-naphthalenyl-1,3-thiazole
PubChem CID 151342
IUPAC Name 4-naphthalen-1-yl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC(=CS1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Punto di fusione 155°C to 158°C
Quantità 5 g
Beilstein 164858
Peso formulazione 226.3
Percent Purity 97%