Learn More
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole, 98%
Codice prodotto. 11490827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490827 1 g 1g
11400837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490827 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23223.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21331-43-1 | C13H10N2S | 226.297 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21331-43-1
Formula molecolare C13H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 226.297
Numero MDL MFCD00046452
InChI Key GWDNDNTTXIIXRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-naphthalen-2-yl-thiazol-2-ylamine, 4-naphthalen-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-2-naphthyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-2-naphthyl thiazole, 4-naphthalen-2-yl thiazol-2-amine, 4-naphthalen-2-yl-thiazol-2-yl-amine, 4-2-naphthalenyl-2-thiazolamine, 2-thiazolamine,4-2-naphthalenyl, 4-2-naphthyl-1,3-thiazole-2-ylamine, acmc-20ao57
PubChem CID 673702
IUPAC Name 4-naphthalen-2-yl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C3=CSC(=N3)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Punto di fusione 153°C to 156°C
Quantità 1 g
Beilstein 173533
Peso formulazione 226.3
Percent Purity 98%