Learn More
2-Amino-4-(4-biphenylyl)thiazole, 97%
Codice prodotto. 15450718
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15450718 250 mg 250mg
15430718 1 g 1g
15440718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15450718 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54413.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2834-79-9 | C15H12N2S | 252.335 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2834-79-9
Formula molecolare C15H12N2S
Molecular Weight (g/mol) 252.335
Numero MDL MFCD00047059
InChI Key HTAUVJPDFDVVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-4-biphenylyl thiazole, 4-biphenyl-4-yl-thiazol-2-ylamine, 4-4-phenylphenyl-1,3-thiazol-2-amine, usaf ek-4373, thiazole, 2-amino-4-4-biphenylyl, unii-39u8aa34ot, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-1,1'-biphenyl-4-yl thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-biphenyl thiazole, 4-biphenyl-4-ylthiazol-2-ylamine
PubChem CID 76075
IUPAC Name 4-(4-phenylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-(4-biphenylyl)thiazole
Quantità 250 mg
Beilstein 187642
Peso formulazione 252.33
Percent Purity 97%